Learn More
Bromure de cyanogène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyanogen bromide |
| Note relative au nom | 97% |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 1.44 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre dans boîte à étain |
| Formule linéaire | BrCN |
| Quantité | 100 g |
| Fieser | 01,174; 02,93; 04,110; 05,169; 06,148; 08,131; 09,127 |
| Merck Index | 15, 2683 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Cyanogen bromide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H310-Mortel par contact cutané.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.