Learn More
Bromure de cyanogène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10465852 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre dans boîte à étain
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10465852 500 g Bouteille en verre 500g
10040770 25 g Flacon en verre dans boîte à étain 25g
10040780 100 g Flacon en verre dans boîte à étain 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10465852 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 110785000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00€
    420.65€ / 500g
    Économisez 89.35€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 506-68-3 | CBrN | 105.922 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 506-68-3
Formule moléculaire CBrN
Numéro MDL MFCD00011597
Clé InChI ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyanogen bromide, bromine cyanide, bromocyanide, cyanobromide, bromocyanogen, bromocyan, campilit, cyanogen monobromide, bromure de cyanogen, cyanogen bromide brcn
CID PubChem 10476
Nom IUPAC Bromure carbononitridique
SMILES C(#N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyanogen bromide
Note relative au nom 97%
Point de fusion 49.0°C to 54.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.44
Point d’ébullition 61.0°C to 62.0°C
Point d’éclair >65°C
Plage de pourcentage du dosage 96.0 to 103% (Argentometry)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire BrCN
Quantité 500 g
Fieser 01,174; 02,93; 04,110; 05,169; 06,148; 08,131; 09,127
Merck Index 15, 2683
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,soluble in benzene,acetonitrile,dichloromethane,and ethanol
Poids moléculaire (g/mol) 105.93
Poids de la formule 105.93
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyanogen bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.