Learn More
Cyanoguanidine, Mikromol™
Description
Cyanoguanidine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyanoguanidine |
| CAS | 461-58-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Cyanoguanidine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C2 H4 N4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Metformin Hydrochloride Imp. A (EP), Metformin Imp. A (EP), Metformin USP Related Compound A, Metformin USP RC A, Cyanoguanidine, Dicyanodiamide, Dicyandiamide, Dicyanodiamide, SKF-9907, Ph Eur Metformin Impurity A, USP Metformin Related Compound A, Metformin Related Compound A, Metformin Hydrochloride Impurity A, Metformin Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6) |
| SMILES | NC(=N)NC#N |
| Nom IUPAC | 1- associé à une guanoguanine |
| Afficher plus |