Learn More
Cyantraniliprole 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328415
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30328415 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328415 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA11813000AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyantraniliprole
CAS 736994-63-1
Noms d’analytes ou de composants Cyantraniliprole
Conditions d’expédition -18°C
Formule moléculaire C19 H14 Br Cl N6 O2
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-, 3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide, 3-Bromo-1-(3-chloropyridin-2-yl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-[N-methylcarbamoyl]phenyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide, Benevia, Cyantraniliprole, Cyazypyr, DPX-HGW 86, Exirel, Exirel (insecticide), HGW 20SC, HGW 86, SYN 545377, Verimark
Formule InChI InChI=1S/C19H14BrClN6O2/c1-10-6-11(9-22)7-12(18(28)23-2)16(10)25-19(29)14-8-15(20)26-27(14)17-13(21)4-3-5-24-17/h3-8H,1-2H3,(H,23,28)(H,25,29)
SMILES CNC(=O)c1cc(cc(C)c1NC(=O)c2cc(Br)nn2c3ncccc3Cl)C#N
Nom IUPAC 5-bromo-2-(3-chloropyridin-2-yl)-N-[4-cyno-2-méthyl-6-(méthylcarbmoyl)phényl]pyrazole-3-carboxamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 473.71
Quantité 1 mL
Poids de la formule 472.005 g/mol