Learn More
Chlorure cyanurique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10635822 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250g
1kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10635822 250g Flacon en plastique 250g
10184340 25 g Flacon en plastique 25g
10701081 1kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10635822 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 181022500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 108-80-5 | C3H3N3O3 | 129.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-80-5
Formule moléculaire C3H3N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 129.08
Numéro MDL MFCD00082990
Clé InChI ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyanuric acid, isocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-triol, trihydroxycyanidine, tricyanic acid, sym-triazinetriol, s-triazinetriol, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, pseudocyanuric acid, isocyanurate acid
CID PubChem 7956
ChEBI CHEBI:38028
Nom IUPAC 1,3,5-triazinane-2,4,6 -trione
SMILES O=C1NC(=O)NC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyanuric acid
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc à beige
Quantité 250g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline ou granulés
Plage de pourcentage du dosage 98%
Beilstein 26, 239
Merck Index 15, 2690
Poids de la formule 129.07
Pourcentage de pureté ≥97.5%