Learn More
Chlorure cyanurique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10701081 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
250g
1kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10701081 1kg Flacon en plastique 1kg
10184340 25 g Flacon en plastique 25g
10635822 250g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10701081 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 181020010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 108-80-5 | C3H3N3O3 | 129.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-80-5
Formule moléculaire C3H3N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 129.08
Numéro MDL MFCD00082990
Clé InChI ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyanuric acid, isocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-triol, trihydroxycyanidine, tricyanic acid, sym-triazinetriol, s-triazinetriol, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, pseudocyanuric acid, isocyanurate acid
CID PubChem 7956
ChEBI CHEBI:38028
Nom IUPAC 1,3,5-triazinane-2,4,6 -trione
SMILES O=C1NC(=O)NC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyanuric acid
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc à beige
Plage de pourcentage du dosage 98%
Beilstein 26, 239
Merck Index 15, 2690
Poids de la formule 129.07
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Quantité 1kg
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline ou granulés