Learn More
Acide cyanurique 99 %,Thermo Scientific Chemicals
Description
L’acide cyanurique agit comme un stabilisant de chlore dans les bassins de natation. Il est utilisé comme précurseur des cyanurates N-chlorés, qui sont utilisés pour désinfecter l'eau et comme agents de réticulation pour les résines de polyuréthane. Il sert de régulateur de traitement. En outre, il est utilisé dans la détermination diagnostique de la mélamine et des composés apparentés dans le tissu rénal.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Soluble dans l’acide sulfurique, le diméthylformamide, l’hydroxyde de sodium, l’hydroxyde de potassium et le diméthylsulfoxyde. Légèrement soluble dans l’acétone, le benzène, l’éther diéthylique, l’éthanol et l’hexane. Insoluble dans le méthanol froid, le benzène et le chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyanuric acid |
| Point de fusion | >360°C |
| Densité | 2,5 |
| Quantité | 100 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Beilstein | 126982 |
| Merck Index | 14,2698 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in sulfuric acid,dimethylformamide,sodium hydroxide,potassium hydroxide and diemthyl sulfoxide. Slightly soluble in acetone,benzene,diethyl ether,ethanol and hexane. Insoluble in cold methanol,benzene and chloroform. |
| Poids de la formule | 129.08 |
| Pourcentage de pureté | 99% |