Learn More
Cyclamic acid, MedChemExpress
Code produit. p-200098392
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 16492219
Marque: Medchem Express HYB0541
MedChemExpress Cyclamic acid (Cyclohexylsulfamic acid) is one of the most widely used artificial sweetenersin food and pharmaceuticals.
Cyclamic acid (Cyclohexylsulfamic acid) is one of the most widely used artificial sweetenersin food and pharmaceuticals.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclamic acid
Forme physique Solid
CAS 100-88-9
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H13NO3S
Synonyme Cyclohexylsulfamic acid Cyclamate
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (557.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(O)(NC1CCCCC1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 179.24
Poids de la formule 179.24
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.