Learn More
Acide cyclamique, Mikromol™
Code produit 17930856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17930856 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17930856 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0678.05
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide cyclamique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclamic acid
CAS 100-88-9
Noms d’analytes ou de composants Cyclamic acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H13 N O3 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Cyclamic Acid
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO3S/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10)
SMILES OS(=O)(=O)NC1CCCCC1
Nom IUPAC acide cyclohexylsulfamique
Poids moléculaire (g/mol) 179.24
Quantité 100 mg
Poids de la formule 179,0616 g/mol