Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA compétitif de l’AMP cyclique
Description
L’AMP cyclique compétitive ELISA quantifie l’AMPc dans les lysats cellulaires ou tissulaires. Le test reconnaîtra exclusivement l’AMP cyclique naturelle et recombinante.
Principe de la méthode : l’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide d’AMP cyclique est conçu pour mesurer la quantité du lien de la cible entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Des échantillons, des normes ou des contrôles sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), se liant à la cible sur un épitope différent de l’anticorps de capture. Une enzyme conjuguée a été incorporée dans le dosage. Après les étapes d’incubation et de lavage pour éliminer la microplaque des substances non liées, une solution de substrat est ajoutée et réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est inversement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
Validation rigoureuse
Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 0,078– 20 pmol/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,037 pmol/ml |
| Description | Kit ELISA compétitif de l’AMP cyclique |
| Format du kit d’immunoessai | ELISA colorimétrique (substrat de p-NPP) dans des plaques à 96 puits claires |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Type d’échantillon | Homogénats tissulaires, Lysats cellulaires |
| Spécificité | Aucune réaction croisée significative avec l’AMP, l’ATP, les BPFa, le GTP, le cUMP ou le CTP |
| Suffisant pour | 96 puits de microplaques |
| Espèces cibles | Humaine |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Afficher plus |