Learn More
Cyclic-di-GMP, MedChemExpress
Code produit. 16461089
Encompass
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Code produit. 16461089
Marque: Medchem Express HY107780
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
MedChemExpress Cyclic-di-GMP (c-di-GMP) is a STING activator and a ubiquitous second messenger that regulates biofilm formation, motility, and virulence in diverse bacterial species.
Cyclic-di-GMP (c-di-GMP) is a STING activator and a ubiquitous second messenger that regulates biofilm formation, motility, and virulence in diverse bacterial species.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclic-di-GMP
CAS 61093-23-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H24N10O14P2
Quantité 1 mg
Synonyme c-di-GMP cyclic diguanylate 5GP-5GP
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 25 mg/mL (36.21 mM)
SMILES O[C@@H]([C@H](N1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O)O3)[C@H](OP(O)(OC[C@@H]4[C@H]([C@H]([C@H](N5C=NC6=C5N=C(N)NC6=O)O4)O)O7)=O)[C@H]3COP7(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 690.41
Poids de la formule 690.41
Pourcentage de pureté 96.1%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.