Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA compétitif GMP cyclique
Description
L’ELISA compétitif BPF cyclique quantifie le BPFa dans les lysats cellulaires ou tissulaires. Le test reconnaîtra exclusivement le BPF naturel et recombinant. Principe de la méthode : l’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide de BPF cyclique est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est inversement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 0,8– 5000 pmol/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,059 pmol/ml |
| Description | Kit ELISA compétitif de BPFa |
| Conjugué | AP |
| Format du kit d’immunoessai | ELISA colorimétrique (substrat de p-NPP) dans des plaques à 96 puits claires |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Type d’échantillon | Homogénats de tissu, Lysats cellulaires, Surnageant |
| Spécificité | Aucune réaction croisée significative avec les BPF, le GTP, l’AMPc, l’AMP, l’ATP, le cUMP ou le CTP |
| Suffisant pour | 96 puits de microplaques |
| Espèces cibles | Humaine |
| Afficher plus |