Learn More
STEMCELL Technologies Cyclic Pifithrin-Alpha (Hydrobromide)
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 mg
10 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
5mg
Beschreibung
- Cyclic Pifthrin-Alpha is a cell-permeable and reversible inhibitor of p53-mediated apoptosis and p53-dependent gene transcription
- It is a more stable and less cytotoxic analog of the non-cyclic form of pifithrin-alpha
- Cyclic Pifithrin-Alpha has also been reported to activate the aryl hydrocarbon receptor
- (Fernandez-Cruz et al.), Gary & Jensen, Komarov et al.)
- Increases efficiency of reprogramming mouse embryonic fibroblasts to induced pluripotent stem cells (Liao et al.)
- Reduces UV-induced apoptosis of mouse embryonic stem cells (Qin et al.)
- Increases the numbers of mouse hematopoietic stem and progenitor cells in vivo and in vitro, also decreases the radiation-induced death of these cells (Leonova et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 511296-88-1 |
| Synonyme | Cyclic PFT-α; Cyclic Pifithrin-α; PFT-β; Pifithrin-β |
| Quantité | 5 mg |
| Formule moléculaire | C16H16N2S · HBr |
| Pureté | ≥95% |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur