Learn More
STEMCELL Technologies Cyclic Pifithrin-Alpha (Hydrobromide)
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
Description
- Cyclic Pifthrin-Alpha is a cell-permeable and reversible inhibitor of p53-mediated apoptosis and p53-dependent gene transcription
- It is a more stable and less cytotoxic analog of the non-cyclic form of pifithrin-alpha
- Cyclic Pifithrin-Alpha has also been reported to activate the aryl hydrocarbon receptor
- (Fernandez-Cruz et al.), Gary & Jensen, Komarov et al.)
- Increases efficiency of reprogramming mouse embryonic fibroblasts to induced pluripotent stem cells (Liao et al.)
- Reduces UV-induced apoptosis of mouse embryonic stem cells (Qin et al.)
- Increases the numbers of mouse hematopoietic stem and progenitor cells in vivo and in vitro, also decreases the radiation-induced death of these cells (Leonova et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 511296-88-1 |
| Synonyme | Cyclic PFT-α; Cyclic Pifithrin-α; PFT-β; Pifithrin-β |
| Quantité | 5 mg |
| Formule moléculaire | C16H16N2S · HBr |
| Pureté | ≥95% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.