Learn More
Dichlorhydrate de N-oxyde de cyclizine, Mikromol™
Code produit 30461264
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30461264 4 x 25 mg 100mg
30050492 25 mg 25mg
30040809 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30461264 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1265.0400254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Cyclizine N-Oxide Dihydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclizine N-Oxide Dihydrochloride
CAS 2725355-17-7
Noms d’analytes ou de composants Cyclizine N-Oxide Dihydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H22 N2 O . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Cyclizine N-Oxide Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C18H22N2O.2ClH/c1-20(21)14-12-19(13-15-20)18(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;;/h2-11,18H,12-15H2,1H3;2*1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.Cl.C[N+]1([O-])CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC 4-benzhydryl-1-méthyl-1-oxydopapézine-1-ium ;dihydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 355.3
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 354.1266 g/mol