Learn More
Chlorhydrate de cyclobenzaprine, Lipomed
Code produit 30457683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457683 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457683 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMCBZ1255HC50
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Chlorhydrate de cyclobenzaprine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclobenzaprine Hydrochloride
CAS 6202-23-9
Noms d’analytes ou de composants Cyclobenzaprine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H21 N . Cl H
Synonyme Amitriptyline Hydrochloride Imp. B (EP), Amitriptyline Imp. B (EP), Nortriptyline Hydrochloride Imp. E (EP), Nortriptyline Imp. E (EP), Cyclobenzaprine Hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Nom IUPAC 3-(dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7 ]annulén-11-ylidène)-N,N-diméthylpropan-1-amine;chlorhydrate
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 311.85
Quantité 50 mg
Poids de la formule 311,1441 g/mol