Learn More
Chlorhydrate de cyclobenzaprine, LoGiCal
Code produit 30459174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459174 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459174 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0062.02
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclobenzaprine Hydrochloride
CAS 6202-23-9
Noms d’analytes ou de composants Cyclobenzaprine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H21 N . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Amitriptyline Hydrochloride Imp. B (EP), Amitriptyline Imp. B (EP), Nortriptyline Hydrochloride Imp. E (EP), Nortriptyline Imp. E (EP), Cyclobenzaprine Hydrochloride, 3-(5H-Dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Amitriptyline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 10,11delta-Amitriptyline hydrochloride, Benzamin, Flexeril, Flexiban, Lisseril, MK 130 hydrochloride, Miosan, Multi-Relax, Proheptatriene hydrochloride, Tensodox, Yurelax, Amitriptyline Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Amitriptyline Impurity B as Hydrochloride, Nortriptyline Impurity E as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C20H21N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3;1H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Nom IUPAC 3-(dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulén-11-ylidène)-N,N-diméthylpropan-1-amine;chlorhydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 311.85
Quantité 10 mg
Poids de la formule 311,1441 g/mol