Learn More
chlorhydrate de cyclobenzaprine N-Oxide, Mikromol™
Code produit 18070400
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18070400 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18070400 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1248.03
Découvrir Mikromol - votre source de confiance pour les normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. étayant une analyse précise et conforme avec ISO 17034-certifiés conçus pour assurer la confiance de chaque résultat.
Chlorhydrate de cyclobenzaprine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclobenzaprine N-Oxide Hydrochloride
CAS 2725355-09-7
Noms d’analytes ou de composants Cyclobenzaprine N-Oxide Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C20 H21 N O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Cyclobenzaprine N-Oxide Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C20H21NO.ClH/c1-21(2,22)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.C[N+](C)([O-])CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Nom IUPAC 3-(dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]anneau-11-ylidene)-N,N-diméthylpropan-1-amine oxyde ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 327.85
Quantité 100 mg
Poids de la formule 327.139 g/mol