Learn More
Acide cyclobutanecarboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11461808
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11461808 5 g 5g
11471808 25 g 25g
11481808 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11461808 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14480.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3721-95-7 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Cyclobutanecarboxylic acid is used in water treatment, row materials for sodium fluosilicate potassium fluosilicateammonium fluosilicatecopper fluosilicatebarium fluosilicate and other fluosilicates and silicic tetrafluoride. It is also used in refining lead of electrolysis, as mordant and in the treatment of metal surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide cyclobutanecarboxylique est utilisé dans le traitement de l’eau, les matières premières pour le fluosilicate de sodium, le fluosilicate de potassium, le fluosilicate d’ammonium, le fluosilicate de cuivre, le fluosilicate de baryum et autres fluosilicates et le tétrafluorure de silicium. Il est également utilisé dans le placage des métaux, le traitement antiseptique du bois (1-2 % de la solution) dans l’industrie de la bière et de la brasserie, le raffinage du plomb de l’électrolyse, comme mordant et dans le traitement des surfaces métalliques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3721-95-7
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00001323
Clé InChI TXWOGHSRPAYOML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclobutylcarboxylic acid, cyclo-butyl formic acid, cyclobutane carboxylic acid, unii-0rdj7c51o0, pubchem14139, acmc-1cnqb, cyclobutan carboxylic acid, cyclobutyl carboxylic acid, cyclobutancecarboxylic acid, cyclobutane-carboxylic acid
CID PubChem 19494
Nom IUPAC Acide cyclobutanecarboxylique
SMILES OC(=O)C1CCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclobutanecarboxylic acid
Point de fusion -20°C
Point d’ébullition 194°C to 195°C
Point d’éclair 83°C (181°F)
Odeur Stench
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1816777
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté ≥98%