Learn More
Acide cyclobutanecarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10006093 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10006093
Marque: Thermo Scientific Acros 110901000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3721-95-7 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3721-95-7
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00001323
Clé InChI TXWOGHSRPAYOML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclobutylcarboxylic acid, cyclo-butyl formic acid, cyclobutane carboxylic acid, unii-0rdj7c51o0, pubchem14139, acmc-1cnqb, cyclobutan carboxylic acid, cyclobutyl carboxylic acid, cyclobutancecarboxylic acid, cyclobutane-carboxylic acid
CID PubChem 19494
Nom IUPAC Acide cyclobutanecarboxylique
SMILES OC(=O)C1CCC1
Specifications
Nom chimique ou matériau Cyclobutanecarboxylic acid
Point de fusion -20.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 195.0°C
Point d’éclair 83°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C4H7CO2H
Indice de réfraction 1.4410 to 1.4450
Quantité 100 g
Beilstein 09, 5
Gravité spécifique 1.04
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclobutanecarboxylic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.