Learn More
Acide cyclobutanecarboxylique, Mikromol™
Code produit 30052137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052137 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052137 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1519.020100
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide cyclobutanecarboxylique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclobutanecarboxylic Acid
CAS 3721-95-7
Noms d’analytes ou de composants Cyclobutanecarboxylic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H8 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Cyclobutanecarboxylic Acid, Cyclobutane-1-carboxylic acid, Cyclobutylcarboxylic Acid, NSC 4535
Formule InChI InChI=1S/C5H8O2/c6-5(7)4-2-1-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)
SMILES OC(=O)C1CCC1
Nom IUPAC Acide cyclobutanecarboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Quantité 100 mg
Poids de la formule 100,0524 g/mol