Learn More
Cyclobutanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3778057 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10635802
Marque: Thermo Scientific Acros 168752500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2919-23-5 | C4H8O | 72.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2919-23-5
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00001318
Clé InChI KTHXBEHDVMTNOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclobutyl alcohol, cyclobutyl hydroxide, hydroxycyclobutane, acmc-1cgim, cyclobutanol, cyclobutanol 1g, ksc206s6t, kthxbehdvmtnoh-uhfffaoysa
CID PubChem 76218
Nom IUPAC cyclobutanol
SMILES OC1CCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclobutanol
Couleur Incolore
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 122.0°C to 123.0°C (733.0 mmHg)
Point d’éclair 21°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C4H7OH
Indice de réfraction 1.4350 to 1.4370
Quantité 250 mg
Beilstein 06, 4
Gravité spécifique 0.92
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclobutanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.