Learn More
Cyclobutanone, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4229156 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
Code produit. 10560191
Marque: Thermo Scientific Acros 110930010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1191-95-3 | C4H6O | 70.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1191-95-3
Formule moléculaire C4H6O
Poids moléculaire (g/mol) 70.09
Numéro MDL MFCD00001332
Clé InChI SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-6pf2sh405u, cyclobutyloxy, cyclobutanone, 98+%, cyclobutanon, cylcobutanone, cylobutanone, 3-cyclobutanone, 1-oxocyclobutane, cyclobutanone, pubchem9021
CID PubChem 14496
Nom IUPAC cyclobutanone
SMILES O=C1CCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclobutanone
Point de fusion -50.9°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 99.0°C
Point d’éclair 10°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C4H6(=O)
Indice de réfraction 1.4205 to 1.4225
Quantité 1 g
Beilstein 07,5
Gravité spécifique 0.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclobutanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.