Learn More
Chlorhydrate de cyclobutylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11461020
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11461020
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25400.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6291-01-6 | C4H10ClN | 107.58 g/mol
Cyclobutylamine hydrochloride was used in the preparation of cyclobutylarachidonylamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de cyclobutylamine a été utilisé dans la préparation du cyclobutylarachidonylamide.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver dans des conditions fraîches et sèches, dans un récipient bien scellé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6291-01-6
Formule moléculaire C4H10ClN
Poids moléculaire (g/mol) 107.58
Numéro MDL MFCD00034953
Clé InChI NFAZOGXQOWEWBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclobutanamine hydrochloride, cyclobutylamine hydrochloride, aminocyclobutane hcl, cyclobutanamine, hydrochloride, cyclobutanaminium chloride, cyclobutylamine hcl, acmc-209wdt, aminocyclobutane hydrochloride, cyclobutylamine hydrochloric acid, cyclobutylamine hydrochloride salt
CID PubChem 12618374
Nom IUPAC cyclobutanamine;hydrochloride
SMILES C1CC(C1)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclobutylamine hydrochloride
Point de fusion 180°C to 183°C
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 107.58
Pourcentage de pureté 97%