Learn More
Chlorhydrate de cyclocytidine, 98+ %
Code produit 15416009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416009 1 g 1g
15426009 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15416009 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63845.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Agent anti-tumoral
Anti-tumor agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10212-25-6
Formule moléculaire C9H12ClN3O4
Poids moléculaire (g/mol) 261.66
Numéro MDL MFCD00012636
Clé InChI KZOWNALBTMILAP-JBMRGDGGSA-N
Synonyme cyclocytidine hydrochloride 1g
CID PubChem 74764394
ChEBI CHEBI:74843
Nom IUPAC (2R,3R,3aS,9aR)-2-(hydroxyméthyl)-6-imino-2,3,3a,9a-tétrahydrofuro[1,2][1,3]oxazolo[3,4-a]pyrimidin-3-ol ;hydron ;chloride
SMILES Cl.OC[C@H]1O[C@@H]2[C@@H](OC3=NC(=N)C=CN23)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclocytidine hydrochloride
Point de fusion 248°C to 250°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Merck Index 14,629
Poids de la formule 261.66
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre