missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclogalegenin, MedChemExpress

Code produit. 16424837
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16424837

Marque: Medchem Express HYN0424

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Cyclogalegenin (Cyclogalegigenin) is a isoprenoid found in Astragalus galegiformis. Cyclogalegenin is the enantiomer of Cycloastragenol.

Cyclogalegenin (Cyclogalegigenin) is a isoprenoid found in Astragalus galegiformis. Cyclogalegenin is the enantiomer of Cycloastragenol.

Spécification

Nom chimique ou matériau Cyclogalegenin
CAS 84605-18-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H50O5
Quantité 50 mg
Synonyme Cyclogalegigenin
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (203.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1CC[C@@]2(C3)[C@]([C@@H](O)C[C@]4([H])[C@@]23CC[C@@]5(C)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@]5([H])[C@@]6(C)O[C@@H](C(C)(C)O)CC6)([H])C1(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 490.72
Poids de la formule 490.72
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis