Learn More
Bromure de cycloheptyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10606682 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10606682
Marque: Thermo Scientific Acros 111080250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2404-35-5 | C7H13Br | 177.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2404-35-5
Formule moléculaire C7H13Br
Poids moléculaire (g/mol) 177.09
Numéro MDL MFCD00004149
Clé InChI LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, Bromocycloheptane, acmc-209g8c
CID PubChem 16992
Nom IUPAC Bromocycloheptane
SMILES BrC1CCCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cycloheptyl bromide
Note relative au nom 97%
Couleur Jaune
Densité 1.2800g/mL
Point d’ébullition 71°C to 72°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 68°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C7H13Br
Indice de réfraction 1.5035 to 1.5055
Quantité 25 g
Beilstein 05, 29
Gravité spécifique 1.28
Poids de la formule 177.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide