Learn More
Cyclohexanamine, Mikromol™
Code produit 17982656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17982656 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17982656 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0678.03
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Cyclohexanamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexylamine
CAS 108-91-8
Noms d’analytes ou de composants Cyclohexylamine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H13 N
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Glipizide Imp. B (EP), Sodium Cyclamate Imp. C (EP), Cyclohexanamine, Glipizide Impurity B, Sodium Cyclamate Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
SMILES NC1CCCCC1
Nom IUPAC cyclohexanamine
Poids moléculaire (g/mol) 99.17
Quantité 100 mg
Poids de la formule 99,1048 g/mol