Learn More
Cyclohexane, ≥99,8 %, réactif de laboratoire, Honeywell™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
150 kg
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Bouteille en verre
Boîte métallique
Flacon en aluminium
Metal Drum
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Cyclohexane |
Point de fusion | 6.4°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.779g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 81°C (1013 hPa) |
Quantité | 5 L |
Limite d’explosion | 0.09 |
Température d’allumage | 500°F |
Odeur | Characteristic |
Conditionnement | Flacon en aluminium |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Cyclohexane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.