Learn More
Cyclohexane, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10625682 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 ml
2,5 l
5 l
25 l
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
500mL
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10625682 2,5 l Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
11458143 500 ml Flacon en verre revêtu de plastique 500mL
10010100 5 l Flacon en plastique PEHD 5L
10275869 5 l Récipient en plastique 5L
10487440 25 l Boîte métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10625682 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/8920/PB17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
CAS 110-82-7
Tension de vapeur 104mbar at 20°C
Viscosité 0.94 mPaS at 20°C
Densité de vapeur 2.9
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C6H12
Numéro MDL 3814
Couleur Incolore
Point de fusion 6.5°C
Point d’ébullition 81°C
Quantité 2,5 l
Poids de la formule 84.15g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.