Learn More
Cyclohexane, Extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10477440 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10477440 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10477440 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/8920/17
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Spécification
Conditionnement Flacon en verre ambré
CAS 110-82-7
Tension de vapeur 104mbar à 20 °C
Viscosité 0,94 mPaS à 20 °C
Densité de vapeur 2.9
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C6H12
Numéro MDL MFCD00003814
Couleur Incolore
Point de fusion 6,5 °C
Point d’ébullition 81 °C
Clé InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCCC1
Nom IUPAC cyclohexane
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
CID PubChem 8078
Quantité 2.5 L
ChEBI CHEBI:29005
Poids de la formule 84,15g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexane