Learn More
Cyclohexaneméthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11342556
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11342556
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L06538.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 100-49-2 | C7H14O | 114.188 g/mol
Cyclohexanemethanol used as solvents, fuels . It is also used in pharmaceuticals, plasticizers, surfactants, lubricants, ore floatation agents, hydraulic fluids, and detergents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cyclohexaneméthanol utilisé comme solvants et carburants. Il est également utilisé dans les produits pharmaceutiques, les plastifiants, les surfactants, les lubrifiants, les agents de flottaison du minerai, les liquides hydrauliques et les détergents.
Solubilité
Soluble dans l’éther et les alcools.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts, les chlorures acides et les anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-49-2
Formule moléculaire C7H14O
Poids moléculaire (g/mol) 114.188
Numéro MDL MFCD00001510
Clé InChI VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexanemethanol, cyclohexylcarbinol, hexahydrobenzyl alcohol, cyclohexanecarbinol, methanol, cyclohexyl, cyclohexylmethyl alcohol, benzyl alcohol, hexahydro, usaf do-49, hydroxymethylcyclohexane, hydroxymethyl cyclohexane
CID PubChem 7507
Nom IUPAC cyclohexylméthanol
SMILES C1CCC(CC1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanemethanol
Densité 0.926
Point d’ébullition 180°C to 181°C
Point d’éclair 71°C (159°F)
Indice de réfraction 1.464
Quantité 100 g
Beilstein 773712
Merck Index 14,2731
Informations sur la solubilité Soluble in Ether,Alcohols.
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 99%