Learn More
Acide cyclohexanepropionique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10637342 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10637342 50 g 50g
10002220 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10637342 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 171450500
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 701-97-3 | C9H16O2 | 156.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 701-97-3
Formule moléculaire C9H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 156.23
Numéro MDL MFCD00001527
Clé InChI HJZLEGIHUQOJBA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexanepropionic acid, 3-cyclohexylpropionic acid, cyclohexanepropanoic acid, 3-cyclohexanepropionic acid, cyclohexane propionic acid, unii-u36w9hnv6d, 3-cyclohexyl propionic acid, 3-cyclohexyl-propionic acid, u36w9hnv6d, cyclohexyl propionic acid
CID PubChem 69702
Nom IUPAC Acide 3-cyclohexylpropanoïque
SMILES OC(=O)CCC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanepropionic acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion 14.0°C to 17.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9980g/mL
Point d’ébullition 275.7°C
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11CH2CH2CO2H
Indice de réfraction 1.4630 to 1.4650
Quantité 50 g
Beilstein 09, 82
Gravité spécifique 0.998
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 156.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide