Learn More
Cyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510059 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
missing translation for 'unitSize'
10L
1L
2.50L
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10377120
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 147680010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 108-93-0 | C6H12O | 100.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 108-93-0
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Clé InChI HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexyl alcohol, hexahydrophenol, hydrophenol, hydroxycyclohexane, hexalin, 1-cyclohexanol, hydralin, adronal, naxol, adronol
CID PubChem 7966
ChEBI CHEBI:18099
Nom IUPAC cyclohexanol
SMILES C1CCC(CC1)O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Cyclohexanol
Point de fusion 23.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 161.0°C
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11OH
Indice de réfraction 1.4630 to 1.4670
Quantité 1 L
Beilstein 06,5
Merck Index 15,2718
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3.6g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, ethyle acetate and, aromatic hydrocarbons
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide après fusion
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexanol
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado