Learn More
Cyclohexanone 5000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326410 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326410 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09010400ME
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanone
CAS 108-94-1
Noms d’analytes ou de composants Cyclohexanone
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C6 H10 O
Concentration 5 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Cyclohexanone, Anon, Anone, C 0489, Hexanon, Hytrol O, NSC 5711, Nadone, Pimelic ketone, Pimelin ketone, Sextone
Formule InChI InChI=1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
SMILES O=C1CCCCC1
Nom IUPAC cyclohexanone
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 98.14
Quantité 1 mL
Poids de la formule 98,0732 g/mol