Learn More
Cycloheximide 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30322743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322743 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322743 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA11830000AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cycloheximide
CAS 66-81-9
Noms d’analytes ou de composants Cycloheximide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H23 N O4
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
SMILES C[C@H]1C[C@H](C)C(=O)[C@@H](C1)[C@H](O)CC2CC(=O)NC(=O)C2
Nom IUPAC 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-diméthyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyéthyl]pipéridine-2,6-dione
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 281.35
Quantité 1 mL
Poids de la formule 281,1627 g/mol