Learn More
Cyclohexyl 2-chloroacétate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10426662
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 10426662
Marque: Thermo Scientific Maybridge KM03519DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 6975-91-3
Formule moléculaire C8H13ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 176.64
Numéro MDL MFCD00084989
Clé InChI IBFHBLOKQVCABG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexyl chloroacetate, cyclohexyl chloroacetate #, 1-chloroacetyl oxy cyclohexane, chloroacetic acid cyclohexyl ester, chloroacetic acid, cyclohexyl ester, acetic acid, 2-chloro-, cyclohexyl ester
CID PubChem 228008
Nom IUPAC cyclohéxyl 2-chloroacétate
SMILES C1CCC(CC1)OC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexyl 2-chloroacetate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire ClCH2CO2C6H11
Quantité 1 g
Poids de la formule 176.64
Pourcentage de pureté 97%