Learn More
Cyclohexyl méthyle cétone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11480077
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11480077
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21000.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 823-76-7 | C8H14O | 126.199 g/mol
It can be used to produce acetoxycyclohexane. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il peut être utilisé pour produire de l’acétoxycyclohexane. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 823-76-7
Formule moléculaire C8H14O
Poids moléculaire (g/mol) 126.199
Numéro MDL MFCD00040418
Clé InChI RIFKADJTWUGDOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-cyclohexylethan-1-one, cyclohexyl methyl ketone, acetylcyclohexane, ethanone, 1-cyclohexyl, cyclohexylethanone, methyl cyclohexyl ketone, 1-acetylcyclohexane, cyclohexane, acetyl, acetophenone, hexahydro, ketone, cyclohexyl methyl
CID PubChem 13207
Nom IUPAC 1-cyclohexyléthanone
SMILES CC(=O)C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexyl methyl ketone
Point de fusion -34°C
Densité 0.917
Point d’ébullition 181°C to 183°C
Point d’éclair 66°C (151°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.95
Indice de réfraction 1.452
Quantité 5 g
Beilstein 507229
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 126.2
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexyl methyl ketone
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Cyclohexylethan-1-one
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado