Learn More
Acide cyclohexylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10080850 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10080850
Marque: Thermo Scientific Acros 111270250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5292-21-7 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5292-21-7
Formule moléculaire C8H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.20
Numéro MDL MFCD00001518
Clé InChI LJOODBDWMQKMFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexylacetic acid, cyclohexaneacetic acid, cyclohexylethanoic acid, hexahydrophenylacetic acid, cyclohexyl acetic acid, unii-v43k3to0hn, fema no. 2347, cyclohexane-acetic acid, v43k3to0hn, cyclo-hexylacetic acid
CID PubChem 21363
ChEBI CHEBI:37277
Nom IUPAC Acide 2-cyclohexylacétique
SMILES OC(=O)CC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexylacetic acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion 28.0°C to 32.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.0070g/mL
Point d’ébullition 242.0°C to 244.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11CH2CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 09, II, 9
Gravité spécifique 1.007
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.