Learn More
Cyclohexylamine 1000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325776 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325776 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09010092ME
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexylamine
CAS 108-91-8
Noms d’analytes ou de composants Cyclohexylamine
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C6 H13 N
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Glipizide Imp. B (EP), Sodium Cyclamate Imp. C (EP), Cyclohexanamine, Glipizide Impurity B, Sodium Cyclamate Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
SMILES NC1CCCCC1
Nom IUPAC cyclohexanamine
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 99.17
Quantité 1 mL
Poids de la formule 99,1048 g/mol