Learn More
Cyclohexylméthanol, Mikromol™
Code produit 17947914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17947914 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17947914 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0795.02
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Cyclohexylméthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexylmethanol
CAS 100-49-2
Noms d’analytes ou de composants Cyclohexylmethanol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H14 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Cyclohexylmethanol, Benzyl Alcohol Imp. B (EP), Benzyl Alcohol Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
SMILES OCC1CCCCC1
Nom IUPAC cyclohexylméthanol
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Quantité 100 mg
Poids de la formule 114,1045 g/mol