Learn More
Cyclopamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15484109
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
Code produit. 15484109
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J61528.MB
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4449-51-8 | C27H41NO2 | 411.63 g/mol
Cyclopamine, is used as a hedgehog [Hh] signaling pathway and Smo inhibitor. It depletes stem-like cancer cells in glioblastoma and blocks tumor engraftment. Can also be used to induce differentiation of human embryonic stem cells (hESCs) into hormone-expressing endocrine cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La cyclopamine est utilisée comme voie de signalisation Hedgehog [Hh] et inhibiteur du gène SMO. Elle appauvrit les cellules-souches cancéreuses dans le glioblastome et bloque le greffage tumoral. Elle peut également être utilisée pour induire une différenciation des cellules souches embryonnaires humaines (hESC) en cellules endocriniennes à expression hormonale.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol (tiède à 5 mg/ml), le DMSO (4 mg/ml), le DMF (10 mg/ml), le chlorure de méthylène, le chloroforme, le méthanol (7 mg/ml) et le benzène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2-8°C. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4449-51-8
Formule moléculaire C27H41NO2
Poids moléculaire (g/mol) 411.63
Numéro MDL MFCD01735266
Clé InChI QASFUMOKHFSJGL-LAFRSMQTSA-N
Synonyme cyclopamine, 3b,23b-17,23-epoxy-11-deoxoveratraman-3-ol
CID PubChem 122130428
SMILES C[C@@H]1[C@@H]2NC[C@@H](C)C[C@H]2O[C@]11CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC2=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopamine
Point de fusion 234°C to 237°C
Couleur Blanc
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol (5mg/ml warm),DMSO (4mg/ml),DMF (10mg/ml),methylene chloride,chloroform,methanol (7mg/ml),and benzene.
Nom IUPAC (3S,3'R,3'aS,6'S,6aS,6bS,7'aR,9R,11aS,11bR)-3',6',10,11b-tetramethyl-1,2,3,3'a,4,4',5',6,6',6a,6b,7,7',7'a,8,11,11a,11b-octadecahydro-3'H-spiro[cyclohexa[a]fluorene-9,2'-furo[3,2-b]pyridin]-3-ol
Poids de la formule 411.62
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre