missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclopamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7042157
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15484109

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J61528.MB

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 4449-51-8 | C27H41NO2 | 411.63 g/mol

Cyclopamine, is used as a hedgehog [Hh] signaling pathway and Smo inhibitor. It depletes stem-like cancer cells in glioblastoma and blocks tumor engraftment. Can also be used to induce differentiation of human embryonic stem cells (hESCs) into hormone-expressing endocrine cells.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
La cyclopamine est utilisée comme voie de signalisation Hedgehog [Hh] et inhibiteur du gène SMO. Elle appauvrit les cellules-souches cancéreuses dans le glioblastome et bloque le greffage tumoral. Elle peut également être utilisée pour induire une différenciation des cellules souches embryonnaires humaines (hESC) en cellules endocriniennes à expression hormonale.

Solubilité
Soluble dans l’éthanol (tiède à 5 mg/ml), le DMSO (4 mg/ml), le DMF (10 mg/ml), le chlorure de méthylène, le chloroforme, le méthanol (7 mg/ml) et le benzène.

Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2-8°C. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 4449-51-8
Formule moléculaire C27H41NO2
Poids moléculaire (g/mol) 411.63
Numéro MDL MFCD01735266
Clé InChI QASFUMOKHFSJGL-LAFRSMQTSA-N
Synonyme cyclopamine, 3b,23b-17,23-epoxy-11-deoxoveratraman-3-ol
CID PubChem 122130428
SMILES C[C@@H]1[C@@H]2NC[C@@H](C)C[C@H]2O[C@]11CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC2=C1C

Spécification

Nom chimique ou matériau Cyclopamine
Point de fusion 234°C to 237°C
Couleur Blanc
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol (5mg/ml warm),DMSO (4mg/ml),DMF (10mg/ml),methylene chloride,chloroform,methanol (7mg/ml),and benzene.
Nom IUPAC (3S,3'R,3'aS,6'S,6aS,6bS,7'aR,9R,11aS,11bR)-3',6',10,11b-tetramethyl-1,2,3,3'a,4,4',5',6,6',6a,6b,7,7',7'a,8,11,11a,11b-octadecahydro-3'H-spiro[cyclohexa[a]fluorene-9,2'-furo[3,2-b]pyridin]-3-ol
Poids de la formule 411.62
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis