Learn More
Trichlorure de titane cyclopentadiényl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10684902 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10684902 2.5 g Flacon en verre 2.50g
10062690 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10684902 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215770025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1270-98-0 | C5H5Cl3Ti | 219.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1270-98-0
Formule moléculaire C5H5Cl3Ti
Poids moléculaire (g/mol) 219.36
Numéro MDL MFCD00003724
Clé InChI QOXHZZQZTIGPEV-UHFFFAOYSA-K
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentadienyltitanium trichloride
Point de fusion 170°C
Note relative au nom 99%
Couleur Jaune à orange
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 2.5 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99%
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 219.36
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopentadienyltitanium trichloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.