Learn More
Trichlorure de cyclopentadiényltitane, Thermo Scientific Chemicals
Description
Précurseur des complexes de cyclopentadiényltitanium(IV), et utilisé comme cathéter pour les polymères d’alcénes.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclopentadienyltitanium trichloride |
| Point de fusion | 210°C (decomposition) |
| Couleur | Jaune à orange |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 1 g |
| Sensibilité | Moisture Sensitive |
| Numéro UN | UN3261 |
| Poids de la formule | 219.35 |
RUO– À des fins de recherche uniquement