Learn More
Chlorhydrate de cyclopentamine, LoGiCal
Code produit 30464187
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30464187 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464187 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3027.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentamine Hydrochloride
CAS 538-02-3
Noms d’analytes ou de composants Cyclopentamine Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C9 H19 N . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Cyclopentaneethanamine, N,α-dimethyl-, hydrochloride, Cyclopentamine hydrochloride, Cyclopentaneethanamine, N,α-dimethyl-, hydrochloride, Cyclopentaneethylamine, N,α-dimethyl-, hydrochloride, (±)-Cyclopentamine hydrochloride, 1-Cyclopentyl-2-methylaminopropane hydrochloride, Clopane hydrochloride, N,α-Dimethylcyclopentaneethylamine hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C9H19N.ClH/c1-8(10-2)7-9-5-3-4-6-9;/h8-10H,3-7H2,1-2H3;1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.CNC(C)CC1CCCC1
Nom IUPAC 1-cyclopentyl-N-méthylpropan-2-amine ; chlorhydrate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 177.71
Quantité 5 mg
Poids de la formule 177.1284 g/mol