Learn More
Cyclopentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7022459
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
Code produit. 11472298
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15249.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 96-41-3 | C5H10O | 86.134 g/mol
Cyclopentanol is a versatile compound used as a building block, intermediate and solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyclopentanol est un composé polyvalent utilisé comme bloc de construction, intermédiaire et solvant.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Également soluble dans l’éther, les alcools et l’acétone.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-41-3
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.134
Numéro MDL MFCD00001363
Clé InChI XCIXKGXIYUWCLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxycyclopentane, cyclopentyl alcohol, 1-cyclopentanol, unii-1l43q07tbu, dsstox_cid_13371, dsstox_rid_79066, dsstox_gsid_33371, cydopentanol, 1-hydroxycyclopentyl, 1-cyclopentyl alcohol
CID PubChem 7298
ChEBI CHEBI:16133
Nom IUPAC cyclopentanol
SMILES C1CCC(C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentanol
Point de fusion -19°C
Densité 0.95
Point d’ébullition 139°C to 141°C
Point d’éclair 51°C (123°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.453
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2244
Beilstein 1900556
Merck Index 14,2742
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Also soluble in ether,alcohols and acetone.
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopentanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cyclopentanol