Learn More
Oxime cyclopentanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7027900
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11431507
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24961.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1192-28-5 | C5H9NO | 99.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1192-28-5
Formule moléculaire C5H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 99.13
Numéro MDL MFCD00001420
Clé InChI YGNXYFLJZILPEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentanone oxime, cyclopentanoneoxime, cyclopentanone, oxime, unii-qy3bv00pcy, ccris 7163, qy3bv00pcy, n-1e-cyclopentylidene hydroxylamine, hydroxyimino cyclopentane, cyclopentanone,oxime, hydroxyiminocyclopentane
CID PubChem 14500
Nom IUPAC La N-cyclopentylidènehydroxylamine
SMILES ON=C1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentanone oxime
Point de fusion 54°C to 58°C
Point d’ébullition 196°C
Point d’éclair 92°C (198°F)
Quantité 25 g
Poids de la formule 99.13
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopentanone oxime
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cyclopentanone, oxime