Learn More
Cyclopentanone, SPEX CertiPrep™
Code produit 16349147 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16349147 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16349147 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur S1042
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Cyclopentanone120-92-31000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentanone
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 120-92-3, 67-56-1
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire C5H8O
Numéro MDL MFCD00001409
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1CCCC1
Nom IUPAC cyclopentanone
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
CID PubChem 8452
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:16486
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • CYCLOPENTANONE
Mention d'avertissement
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire