Learn More
Chlorhydrate de N-oxyde de cyclopentolate, Mikromol™
Code produit 30051730
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051730 25 mg 25mg
30051354 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051730 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0580.050025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de N-oxyde de cyclopentolate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentolate N-Oxide Hydrochloride
CAS 2724726-92-3
Noms d’analytes ou de composants Cyclopentolate N-Oxide Hydrochloride
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C17 H25 N O4 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Cyclopentolate N-Oxide Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C17H25NO4.ClH/c1-18(2,21)12-13-22-16(19)15(14-8-4-3-5-9-14)17(20)10-6-7-11-17;/h3-5,8-9,15,20H,6-7,10-13H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.C[N+](C)([O-])CCOC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2
Nom IUPAC Óxido de 2-[2-(1-hidroxiciclopentil)-2-fenilacetil]oxi-N,N-dimetiletanamina; clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 343.85
Quantité 25 mg
Poids de la formule 343.155 g/mol